Dichlorure d'hexafluoroglutaryle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC4720-5G
PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA
139
EUR
APOSPC4720-5G
APOSPC4720-25G
Dichlorure d'hexafluoroglutaryle 98%
Dichlorure d'hexafluoroglutaryle
Formule:
C₅Cl₂F₆O₂ MW: 276.95 g/mol Point d'ébullition: 111 °C Densité: 1.64 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039309 Numéro CAS: 678-77-3 ONU: 3265 ADR: 8 II |