Imprimer
1,3-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 0 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1,3-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₁₀H₆F₈O₂
Point d'ébullition: 78…79 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00497882
Numéro CAS: 3914-19-0