Imprimer
1,2,3,4-Tétrachlorohexafluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4709-25G PC4709-5G
APOSPC4709-25GEA 627 EUR
APOSPC4709-25G APOSPC4709-5G
1,2,3,4-Tétrachlorohexafluorobutane 97%
1,2,3,4-Tétrachlorohexafluorobutane
Formule: C₄Cl₄F₆
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040135
Numéro CAS: 375-45-1