Imprimer
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 0 EUR
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formule: C₄H₃F₇O
Point d'ébullition: 58 °C
Densité: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153189
Numéro CAS: 28523-86-6