2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
PC4657-100G
PC4657-25G
PC4657-5G
APOSPC4657-100GEA
241
EUR
APOSPC4657-100G
APOSPC4657-25G
APOSPC4657-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formule:
C₈H₈F₆O₂ Point d'ébullition: 158 °C Densité: 1.348 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 57 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042311 Numéro CAS: 36405-47-7 ONU: 3272 ADR: 3,III |