Imprimer
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 74.1 EUR
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formule: C₇H₆F₆O₂
Point d'ébullition: 40…43 °C/8mmHg
Densité: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044091
Numéro CAS: 54052-90-3
ONU: 3272
ADR: 3,III