Imprimer
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 531 EUR
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMg
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311468
Numéro CAS: 186496-59-3