Imprimer
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 799 EUR
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₅H₉F₆NO₃
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243697
Numéro CAS: 338781-55-8