Imprimer
Hexafluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4630-250G PC4630-500G PC4630-50G
APOSPC4630-250GEA 219 EUR
APOSPC4630-250G APOSPC4630-500G APOSPC4630-50G
Hexafluorobenzène 99%
Hexafluorobenzène
Formule: C₆F₆
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: 44351 °C
Densité: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000288
Numéro CAS: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
ONU: 1993
ADR: 3,II