Imprimer
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 132 EUR
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Point de fusion: 160…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114571
Numéro CAS: 15256-07-2