Imprimer
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 527 EUR
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114578
Numéro CAS: 215599-92-1