Imprimer
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 319 EUR
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique 98%
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083521
Numéro CAS: 654-99-9