Imprimer
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4593-100G PC4593-25G
APOSPC4593-100GEA 237 EUR
APOSPC4593-100G APOSPC4593-25G
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate
Formule: HF₆Sb·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149905
Numéro CAS: 72121-43-8
EINECS: 241-023-8
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II