Imprimer
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4574-1G PC4574-250MG
APOSPC4574-1GEA 0 EUR
APOSPC4574-1G APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFNO
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532459
Numéro CAS: 93102-97-7