Imprimer
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 27.7 EUR
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFNO
MW: 189.6146 g/mol
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532458
Numéro CAS: 93102-96-6