Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC4560-25G
PC4560-5G
PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA
50.9
EUR
APOSPC4560-25G
APOSPC4560-5G
APOSPC4560-100G
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Point de fusion: 113…120 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01320763 Numéro CAS: 175676-65-0 |