Imprimer
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4553-1G PC4553-25G PC4553-5G
APOSPC4553-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4553-1G APOSPC4553-25G APOSPC4553-5G
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
3,3,3-Trifluoropropionitrile
Formule: C₃H₂F₃N
Point d'ébullition: 92 °C
Densité: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784277
Numéro CAS: 20530-38-5
ONU: 3275
ADR: 6.1+3,II