Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC4539-1G PC4539-5G
APOSPC4539-1GEA 39.3 EUR
APOSPC4539-1G APOSPC4539-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₄O
Point de fusion: 35…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236300
Numéro CAS: 239135-50-3
ONU: 2924
ADR: 3+8,III