Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 52.2 EUR
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236290
Numéro CAS: 239135-48-9
ONU: 1760
ADR: 8 III