Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 198 EUR
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
Point de fusion: 171…172 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041294
Numéro CAS: 330-94-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III