Imprimer
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4503-1G PC4503-5G
APOSPC4503-1GEA 0 EUR
APOSPC4503-1G APOSPC4503-5G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Formule: C₇H₄F₁₃N
Point d'ébullition: 129 °C/740mmHg
Densité: 1,624 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319145
Numéro CAS: 423-49-4
ONU: 2735
ADR: 8,III