Imprimer
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonamide
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 1080 EUR
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Formule: C₈H₈F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763601
Numéro CAS: 112941-35-2