Imprimer
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450272-25G PC450272-5G
APOSPC450272-25GEA 0 EUR
APOSPC450272-25G APOSPC450272-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formule: C₈H₉FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012351
Numéro CAS: 17902-23-7