Imprimer
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Naphthyl Triflate, 2-Naphthyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 2-Naphthyl Ester
PC450164-25G PC450164-5G
APOSPC450164-25GEA 401 EUR
APOSPC450164-25G APOSPC450164-5G
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₁₁H₇F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192341
Numéro CAS: 3857-83-8