Imprimer
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Benzimidazole, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC450146-1G PC450146-5G
APOSPC450146-1GEA 176 EUR
APOSPC450146-1G APOSPC450146-5G
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Formule: C₉H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00561648
Numéro CAS: 384-46-3