Imprimer
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 85.7 EUR
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12910487
Numéro CAS: 221220-99-1