Imprimer
Heptafluoro-3,3,4,4,5,5,5-pentanol-2 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 136 EUR
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
Heptafluoro-3,3,4,4,5,5,5-pentanol-2 95%
Heptafluoro-3,3,4,4,5,5,5-pentanol-2
Formule: C₅H₅F₇O
MW: 214.08 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 1.483 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039619
Numéro CAS: 375-14-4