Imprimer
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
PC4494-100G PC4494-5G
APOSPC4494-100GEA 575 EUR
APOSPC4494-100G APOSPC4494-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.
Formule: C₇H₃F₇N₂O
Point d'ébullition: 158…163 °C
Point de fusion: 41548 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014503
Numéro CAS: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8