Imprimer
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449003-5G PC449003-250MG
APOSPC449003-5GEA 504 EUR
APOSPC449003-5G APOSPC449003-250MG
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formule: C₇H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419771
Numéro CAS: 30923-69-4