Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 43.5 EUR
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 99+%
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/15mmHg
Densité: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043543
Numéro CAS: 2557-13-3
ONU: 3272
ADR: 3 III