Imprimer
Trifluoromethanesulphonanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Phenyl(trifluoromethane)sulphonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenylmethanesulphonamide
PC448034-1G PC448034-5G PC448034-25G
APOSPC448034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC448034-1G APOSPC448034-5G APOSPC448034-25G
Trifluoromethanesulphonanilide
Trifluoromethanesulphonanilide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00521820
Numéro CAS: 456-64-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III