Imprimer
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 198 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 76.5…77.5 °C/4.8mmHg
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038878
Numéro CAS: 15996-84-6
ONU: 2735
ADR: 8,III