Imprimer
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446095-1G PC446095-5G
APOSPC446095-1GEA 615 EUR
APOSPC446095-1G APOSPC446095-5G
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160470
Numéro CAS: 5734-63-4