Imprimer
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 168 EUR
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234909
Numéro CAS: 156144-42-2