Imprimer
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446019-1G PC446019-5G
APOSPC446019-1GEA 244 EUR
APOSPC446019-1G APOSPC446019-5G
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Formule: C₁₀H₁₁Br₂ClF₃N₃
MW: 425.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052384
Numéro CAS: 1208081-40-6