Imprimer
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446012-1G PC446012-500MG
APOSPC446012-1GEA 183 EUR
APOSPC446012-1G APOSPC446012-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568263
Numéro CAS: 1053658-11-9