Imprimer
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446011-1G PC446011-500MG
APOSPC446011-1GEA 183 EUR
APOSPC446011-1G APOSPC446011-500MG
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₀F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568260
Numéro CAS: 1053657-91-2