Imprimer
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446010-1G PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA 183 EUR
APOSPC446010-1G APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formule: C₁₆H₂₂F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568255
Numéro CAS: 1053657-61-6