5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC4455-1G
PC4455-250MG
PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA
63.8
EUR
APOSPC4455-1G
APOSPC4455-250MG
APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Formule:
C₅H₇F₃O₂ Point d'ébullition: 94…95 °C/15mmHg Densité: 1,293 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02262192 Numéro CAS: 407-62-5 ONU: 3265 ADR: 8,III |