Imprimer
2-Fluoro-4-iodo-6-méthylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC445040-1G PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA 473 EUR
APOSPC445040-1G APOSPC445040-250MG
2-Fluoro-4-iodo-6-méthylpyridine 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095298
Numéro CAS: 884494-45-5