Imprimer
5-Fluoro-2-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Formule: C5H3FN2O2
MW: 142.0879 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092917
Numéro CAS: 779345-37-8