Imprimer
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodo-5-fluoropyridine
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 87.3 EUR
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Formule: C5H3FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787574
Numéro CAS: 159870-80-1