Imprimer
6-Fluoro-m-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 80…86 °C/11mmHg
Densité: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007654
Numéro CAS: 452-84-6