Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
PC4392-10G PC4392-50G PC4392-25G PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA 0 EUR
APOSPC4392-10G APOSPC4392-50G APOSPC4392-25G APOSPC4392-100G
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III)
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Y
MW: 536.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209623
Numéro CAS: 52093-30-8