Imprimer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 229 EUR
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Formule: C₄H₃F₇O
Point d'ébullition: 95…97 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004674
Numéro CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
ONU: 1987
ADR: 3,III