Imprimer
Fluoro-5-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G PC4381J-25G PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA 65.4 EUR
APOSPC4381J-100G APOSPC4381J-25G APOSPC4381J-5G
Fluoro-5-m-xylène 98%
Fluoro-5-m-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052366
Numéro CAS: 461-97-2
ONU: 1993
ADR: 3 III