Imprimer
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 294 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Point de fusion: 260…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002607
Numéro CAS: 7423-96-3