Imprimer
5-Fluoro-DL-tryptophane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 0 EUR
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophane
5-Fluoro-DL-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Point de fusion: 265 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005649
Numéro CAS: 154-08-5
EINECS: 205-822-5