Imprimer
Acide (3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
Acide (3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061188
Numéro CAS: 195447-79-1