Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 122 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C/7.5mmHg
Point de fusion: 38…45 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082477
Numéro CAS: 239087-08-2
ONU: 3261
ADR: 8 III